Learn More
Ácido 2,4-dimetil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |