Learn More
2,4-dimetil-3-furaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391323
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
75002-34-5
C7H8O2
124.139
MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
21702758
2,4-dimetilfurano-3-carbaldehído
CC1=COC(=C1C=O)C
75002-34-5
C7H8O2
124.139
MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
21702758
2,4-dimetilfurano-3-carbaldehído
CC1=COC(=C1C=O)C
Nombre del producto químico o material 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 95%