Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dimethoxypyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63875.06
Detalles adicionales : CAS : 18677-43-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450819
  • 294.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
18677-43-5
139.154
CSJLJSGWKXPGRN-UHFFFAOYSA-N
817731
COC1=CC(=NC=C1)OC
C7H9NO2
MFCD01646187
pyridine, 2,4-dimethoxy, pyridine,2,4-dimethoxy, acmc-1btg5
2,4-dimethoxypyridine
Especificaciones
2,4-Dimethoxypyridine
5g
C7H9NO2
pyridine, 2,4-dimethoxy, pyridine,2,4-dimethoxy, acmc-1btg5
COC1=CC(=NC=C1)OC
139.154
139.15
97%
Colorless
18677-43-5
MFCD01646187
CSJLJSGWKXPGRN-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxypyridine
817731