Learn More
2,4-Dimetoxifenil isotiocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258971
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
33904-03-9
C9H9NO2S
195.24
CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
2736202
1-isotiocianato-2,4-dimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
33904-03-9
C9H9NO2S
195.24
CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
2736202
1-isotiocianato-2,4-dimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 55.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 166.0°C to 167.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3NCS
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.