missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocianato de 2,4-dimetoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045194
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84370-87-6
C9H9NO3
179.175
MFCD00002005
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
601637
1-isocianato-2,4-dimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84370-87-6
C9H9NO3
179.175
MFCD00002005
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
601637
1-isocianato-2,4-dimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Punto de fusión 31°C to 32°C
Punto de ebullición 139°C to 141°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 1106649
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'