Learn More
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114875000
Detalles adicionales : CAS : 89-86-1 Peso : 0.55000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020790
  • 108.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío
27-05-2021
89-86-1
154.12
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
1491
C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
C7H6O4
MFCD00002451
beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
ácido 2,4-dihidroxibenzoico
Especificaciones
2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Frasco de plástico
210.0°C to 215.0°C
97%
96.0
97%
(HO)2C6H3CO2H
10, 377
beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
ácido 2,4-dihidroxibenzoico
1491
Polvo cristalino
Authentic
Beige a crema o rosa
500g
89-86-1
100.0
C7H6O4
MFCD00002451
15, 8278
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
154.12
154.12
97%
Videos
SDS Documentos