Learn More
2,4-Dihydroxybenzoic acid, 97%, Acros Organics
20.50€ - 104.40€
CAS 89-86-1
Fórmula molecular C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002451
InChI Key UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC Name 2,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10152810 SDS Ver documentos Acros Organics
114870050
5g Glass Bottle 20.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10500571 SDS Ver documentos Acros Organics
114871000
100g Plastic bottle 24.30€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10020790 SDS Ver documentos Acros Organics
114875000
500g Plastic bottle 104.40€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
89-86-1
154.12
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
1491
C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
C7H6O4
MFCD00002451
beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
2,4-dihydroxybenzoic acid
Especificaciones
2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Glass Bottle
210.0°C to 215.0°C
97%
96.0
97%
(HO)2C6H3CO2H
10, 377
beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dihydroxybenzoic acid
1491
Crystalline Powder
Authentic
Beige to Cream or Pink
5g
89-86-1
100.0
C7H6O4
MFCD00002451
15, 8278
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
154.12
154.12
97%