Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Difluorobenzamida, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10375.03
Detalles adicionales : CAS : 85118-02-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444193
  • 32.55€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 2
85118-02-1
157.12
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
123588
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)N
C7H5F2NO
MFCD00015547
benzamide, 2,4-difluoro, difluoro benzamide, pubchem3458, acmc-209q4l, 2,4-difluorobenzamide, 2,4-bis fluoranyl benzamide
2,4-difluorobenzamida
Especificaciones
2,4-Difluorobenzamide
1g
C7H5F2NO
benzamide, 2,4-difluoro, difluoro benzamide, pubchem3458, acmc-209q4l, 2,4-difluorobenzamide, 2,4-bis fluoranyl benzamide
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)N
157.12
157.12
160°C to 162°C
85118-02-1
MFCD00015547
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzamida
123588
97%
Videos
SDS Documentos