Learn More
2',4'-Difluoroacetanilida, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11498723
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
399-36-0
C8H7F2NO
171.147
MFCD00032502
WOHLPEUHFSHZAN-UHFFFAOYSA-N
2',4'-difluoroacetanilide, n-2,4-difluorophenyl acetamide, 2,4-difluoroacetanilide, 2,4-difluorophenyl acetamide, acetanilide,2,4-difluoro, acetamide, n-2,4-difluorophenyl, acetamide,n-2,4-difluorophenyl, aminobenzene, n-acetyl-2,4-difluoro, acetanilide, 2',4'-difluoro, maybridge1_001023
96093
N-(2,4-difluorofenil)acetamida
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
399-36-0
C8H7F2NO
171.147
MFCD00032502
WOHLPEUHFSHZAN-UHFFFAOYSA-N
2',4'-difluoroacetanilide, n-2,4-difluorophenyl acetamide, 2,4-difluoroacetanilide, 2,4-difluorophenyl acetamide, acetanilide,2,4-difluoro, acetamide, n-2,4-difluorophenyl, acetamide,n-2,4-difluorophenyl, aminobenzene, n-acetyl-2,4-difluoro, acetanilide, 2',4'-difluoro, maybridge1_001023
96093
N-(2,4-difluorofenil)acetamida
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluoroacetanilide
Punto de fusión 120°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2832300
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.15
Porcentaje de pureza 98%