Learn More
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 451420050
Detalles adicionales : CAS : 1186194-75-1 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15299736
  • 383.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1186194-75-1
184.102
3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrile
C7H2F2N2O2
HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
45790497
C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
Especificación
2, 4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
5g
97%
3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
184.102
184.1
1.529
1186194-75-1
C7H2F2N2O2
HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrile
45790497
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.