missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,4-Difluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Marca:  Alfa Aesar™ H62884.MD

Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497956

  • 179.00€ / 250 miligramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1351985-05-1
254.084
2,4-difluoro-3-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2,4-difluoro-3-methylbenzene boronic acid pinacol ester, 2-2,4-difluoro-3-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H17BF2O2
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
100913465
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)C)F

Especificaciones

2,4-Difluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1351985-05-1
2,4-difluoro-3-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2,4-difluoro-3-methylbenzene boronic acid pinacol ester, 2-2,4-difluoro-3-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)C)F
254.084
254.08
96%
250mg
C13H17BF2O2
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
100913465
Solid
Videos
SDS Documentos