Learn More
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054032
62.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86404-63-9
C10H7F2N3O
223.183
MFCD02093825
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
588080
1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86404-63-9
C10H7F2N3O
223.183
MFCD02093825
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
588080
1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Punto de fusión 103°C to 107°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido