Learn More
2,4-Dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022383
31.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3934-20-1
C4H2Cl2N2
148.974
MFCD00006061
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
77531
2,4-Dicloropirimidina
C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3934-20-1
C4H2Cl2N2
148.974
MFCD00006061
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
77531
2,4-Dicloropirimidina
C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloropirimidina se utiliza en la síntesis de 4-aril-5-pirimidinilimidazoles de importancia médica. Sufre una reacción de acoplamiento Suzuki efectiva, doble regioselectiva y en un solo bote para producir pirimidinas diariladas.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyrimidine
Punto de fusión 57°C to 62°C
Punto de ebullición 101°C (23 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 110911
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza ≥98%