Learn More
2,4-dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10398613
231.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dicloropiridina
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dicloropiridina
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5500 to 1.5540
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.