missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2',4'-Dichloropropiophenone, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ A11252.06

Detalles adicionales : CAS : 37885-41-9 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11493594

  • 16.80€ / 5 g


En stock 2
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Applications
2′,4′-Dichloropropiophenone is used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.

Solubility
Slightly soluble in water

Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Especificación

Identificadores de productos químicos

37885-41-9
203.062
FBMTWRZQBRHOPF-UHFFFAOYSA-N
123467
CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
C9H8Cl2O
MFCD00027396
2',4'-dichloropropiophenone, 1-2,4-dichlorophenyl propan-1-one, 2,4-dichloropropiophenone, 1-2,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 2 ,4-dichloropropiophenone, pubchem24408, acmc-209ivy, timtec-bb sbb016918, 1-propanone,1-2,4-dichlorophenyl
1-(2,4-dichlorophenyl)propan-1-one

Especificación

2',4'-Dichloropropiophenone
121°C to 123°C (7mmHg)
37885-41-9
MFCD00027396
2',4'-dichloropropiophenone, 1-2,4-dichlorophenyl propan-1-one, 2,4-dichloropropiophenone, 1-2,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 2 ,4-dichloropropiophenone, pubchem24408, acmc-209ivy, timtec-bb sbb016918, 1-propanone,1-2,4-dichlorophenyl
CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
203.062
203.07
>110°C (230°F)
5g
C9H8Cl2O
2248270
FBMTWRZQBRHOPF-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4-dichlorophenyl)propan-1-one
123467
97%
Videos
SDS