Learn More
2,4-Dichlorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 367670050
Detalles adicionales : CAS : 68716-47-2 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10601853
  • 113.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
68716-47-2
190.82
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
2734659
B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
C6H5BCl2O2
MFCD00013930
2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
(2,4-dichlorophenyl)boronic acid
Especificaciones
240.0°C to 245.0°C
2, 4-Dichlorophenylboronic acid
Glass bottle
97%
96.0
97%
MFCD00013930
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
190.82
190.82
97%
5g
Authentic
White
68716-47-2
100.0
C6H5BCl2O2
2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
(2,4-dichlorophenyl)boronic acid
2734659
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS Documentos