Learn More
Ácido 2,4-diclorofenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081713
15.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19719-28-9
C8H6Cl2O2
205.034
MFCD00004318
GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
88209
ácido 2-(2,4-diclorofenil)acético
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19719-28-9
C8H6Cl2O2
205.034
MFCD00004318
GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
88209
ácido 2-(2,4-diclorofenil)acético
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1948767
Sinónimo 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza ≥98%