Learn More
2,4-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10786341
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
120-83-2
C6H4Cl2O
163.00
MFCD00002169
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene
8449
CHEBI:16738
2,4-diclorofenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
120-83-2
C6H4Cl2O
163.00
MFCD00002169
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene
8449
CHEBI:16738
2,4-diclorofenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41°C to 44°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 209°C to 210°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3OH
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 189
Índice Merck 15, 3082
Información de solubilidad Solubility in water: 4.5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,benzene,chloroform,ethanol,aromatic solvents,,acetone and sodium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.