Learn More
2,4-Dichloronitrobenzene 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 113520010
Detalles adicionales : CAS : 611-06-3 Peso : 1.05000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 1kg |
---|---|
Envase | Glass bottle |
611-06-3 | |
191.995 | |
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N | |
11899 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-] |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007071 | |
2,4-dichloronitrobenzene, 1,3-dichloro-4-nitrobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-nitro, unii-85p1a896rr, ccris 3095, benzene, 1,3-dichloro-4-nitro, nitro-m-dichlorobenzene, pubchem15890, 2,4-dichloronitrobenzen, 4-nitro-m-dichlorobenzene | |
2,4-dichloro-1-nitrobenzene |
Especificación
2, 4-Dichloronitrobenzene | |
Glass bottle | |
28°C to 33°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
Cl2C6H3NO2 | |
05, 245 | |
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-1-nitrobenzene | |
11899 | |
Crystalline Low Melting Solid |
Authentic | |
Brown-Yellow | |
1kg | |
611-06-3 | |
100.0 | |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007071 | |
2,4-dichloronitrobenzene, 1,3-dichloro-4-nitrobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-nitro, unii-85p1a896rr, ccris 3095, benzene, 1,3-dichloro-4-nitro, nitro-m-dichlorobenzene, pubchem15890, 2,4-dichloronitrobenzen, 4-nitro-m-dichlorobenzene | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-] | |
191.995 | |
192 | |
≥96.0% |
Seguridad y manipulación
- 2,4-Dichloronitrobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.