Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081452
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1000 g
94-99-5
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000895
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
7212
2,4-dichloro-1-(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
94-99-5
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000895
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
7212
2,4-dichloro-1-(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Punto de fusión -3°C
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 190°C (374°F)
Olor Pungent
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 387220
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.