Learn More
2,4-Dichlorobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 160902500
Detalles adicionales : CAS : 50-84-0 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626562
  • 32.40€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-05-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
50-84-0
191.007
ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
5787
2,4-dichlorobenzoic acid
C7H4Cl2O2
MFCD00002414
benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
CHEBI:30748
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
2, 4-Dichlorobenzoic acid
Plastic bottle
>200.0°C
160.0°C to 164.0°C
98%
97.5
98%
Cl2C6H3CO2H
09, 342
ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorobenzoic acid
5787
191.01
98%
Authentic
0.5% max. (K.F.)
White
250g
50-84-0
100.0
C7H4Cl2O2
MFCD00002414
benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
191.007
CHEBI:30748
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación