Learn More
2',4'-Dichloroacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 302432500
Detalles adicionales : CAS : 2234-16-4 Peso : 0.30000kg
Cantidad. 250g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10207370
  • 148.50€ / 250 g
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
2234-16-4
189.04
XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
16693
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
C8H6Cl2O
MFCD00000581
2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
Especificaciones
250g
1.3200g/mL
Authentic
1.5635
242.0°C
29.0°C to 34.0°C
2234-16-4
100.0
C8H6Cl2O
MFCD00000581
2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
16693
Solid
2', 4'-Dichloroacetophenone
131°C
Glass bottle
1.32
Brown-Yellow to Colorless
98.5%
96.0
97%
Cl2C6H3COCH3
07, II, 219
Solubility in water: ca. 200mg/l in water
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
189.04
189.04
97%
Videos
SDS Documentos