Learn More
2',4'-Dicloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104018
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
2234-16-4
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00000581
XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
16693
1-(2,4-diclorofenil)etanona
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
2234-16-4
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00000581
XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
16693
1-(2,4-diclorofenil)etanona
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2', 4'-Dichloroacetophenone
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 34.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 242.0°C
Temperatura de inflamación 131°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5635
Cantidad 25 g
Beilstein 07, II, 219
Gravedad específica 1.32
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 200mg/l in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido