Learn More
2,4-Dicloro-6-(trifluorometil)pirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15299846
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
16097-64-6
C5HCl2F3N2
216.98
ZTNFYAJHLPMNSN-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem13247, ksc496a7p, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyrimidine
334203
2,4-dicloro-6-(trifluorometil)pirimidina
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)C(F)(F)F
16097-64-6
C5HCl2F3N2
216.98
ZTNFYAJHLPMNSN-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem13247, ksc496a7p, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyrimidine
334203
2,4-dicloro-6-(trifluorometil)pirimidina
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 78°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.98
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.