Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichloro-6-methylquinazoline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63018.06
Detalles adicionales : CAS : 39576-82-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489448
  • 822.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
39576-82-4
213.061
quinazoline, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methyl-quinazoline, 2,4 dichloro-6-methyl quinazoline, 6-methyl-2,4-dichloroquinazoline, pubchem23095
2,4-dichloro-6-methylquinazoline
C9H6Cl2N2
VZDVVLXYAOVNRW-UHFFFAOYSA-N
14256483
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N=C2Cl)Cl
Especificaciones
2,4-Dichloro-6-methylquinazoline
39576-82-4
quinazoline, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methyl-quinazoline, 2,4 dichloro-6-methyl quinazoline, 6-methyl-2,4-dichloroquinazoline, pubchem23095
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N=C2Cl)Cl
213.061
213.06
97%
5g
C9H6Cl2N2
VZDVVLXYAOVNRW-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-methylquinazoline
14256483
Solid
Videos
SDS Documentos