Learn More
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloro-6-metilpirimidina se utiliza en la síntesis de (2-cloro-6-metil-pirimidin-4-il)-(2,3-dihidro-benzotiazol-6-il)-amina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, acetato de etilo y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
La 2,4-dicloro-6-metilpirimidina se utiliza en la síntesis de (2-cloro-6-metil-pirimidin-4-il)-(2,3-dihidro-benzotiazol-6-il)-amina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, acetato de etilo y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine |
Punto de fusión | 44°C to 47°C |
Punto de ebullición | 219°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1759 |
Beilstein | 114295 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |