Learn More
2,4-Dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012021
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
27631-29-4
MFCD00051733
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
520327
2,4-dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
27631-29-4
MFCD00051733
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
520327
2,4-dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172°C to 177°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H8Cl2N2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
Peso molecular (g/mol) 259.086
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.09
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.