Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61705.03
Detalles adicionales : CAS : 161612-68-6 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498268
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
161612-68-6
189.998
QWGPQHZYZNHITN-UHFFFAOYSA-N
19373911
C1=CC(=C(C(=C1C#N)Cl)F)Cl
C7H2Cl2FN
MFCD06658268
2,4-dichloro-3-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-dichloro-3-fluoro, ksc530s0n, benzonitrile,2,4-dichloro-3-fluoro, 2,4-dichloro-3-fluorobenzenecarbonitrile
2,4-dichloro-3-fluorobenzonitrile
Especificaciones
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
1g
C7H2Cl2FN
UN3439
QWGPQHZYZNHITN-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-3-fluorobenzonitrile
19373911
Crystalline
White to Yellow
161612-68-6
MFCD06658268
2,4-dichloro-3-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-dichloro-3-fluoro, ksc530s0n, benzonitrile,2,4-dichloro-3-fluoro, 2,4-dichloro-3-fluorobenzenecarbonitrile
C1=CC(=C(C(=C1C#N)Cl)F)Cl
189.998
190
98%
Videos
SDS Documentos