Learn More
2,4-Dicloro-1-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene |
% mín. CAS | 97.0 |
Densidad | 2.0100g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.9 |
Porcentaje de pureza | 97% |