Learn More
2,4-Dibromophenol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 406511000
Detalles adicionales : CAS : 615-58-7 Peso : 0.16000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10792582
  • 89.60€ / 100 g
Fecha estimada de envío
14-10-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
615-58-7
251.91
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
12005
2,4-dibromophenol
C6H4Br2O
MFCD00002149
phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
CHEBI:34238
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Especificaciones
2, 4-Dibromophenol
Authentic
154°C (11.0mmHg)
36°C to 39°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
Br2C6H3OH
phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
251.91
CHEBI:34238
Crystalline Mass, Powder, Crystals and/or Chunks
>110°C
Glass bottle
Beige or White to Yellow
100g
615-58-7
100.0
C6H4Br2O
MFCD00002149
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromophenol
12005
251.91
99%
Videos
SDS Documentos