Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dibromomesitileno, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A18197.22
Detalles adicionales : CAS : 6942-99-0 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443727
  • 131.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
6942-99-0
277.987
CIHJFEWFZJQTFE-UHFFFAOYSA-N
81368
CC1=CC(=C(C(=C1Br)C)Br)C
C9H10Br2
MFCD00013525
2,4-dibromomesitylene, benzene, 2,4-dibromo-1,3,5-trimethyl, mesitylene, 2,4-dibromo, p-brommesitylbromid, mesitylene,4-dibromo, acmc-1bag9, ksc494c7h, benzene,4-dibromo-1,3,5-trimethyl, #
2,4-dibromo-1,3,5-trimetilbenceno
Especificaciones
2,4-Dibromomesitylene
58°C to 62°C
6942-99-0
MFCD00013525
2,4-dibromomesitylene, benzene, 2,4-dibromo-1,3,5-trimethyl, mesitylene, 2,4-dibromo, p-brommesitylbromid, mesitylene,4-dibromo, acmc-1bag9, ksc494c7h, benzene,4-dibromo-1,3,5-trimethyl, #
CC1=CC(=C(C(=C1Br)C)Br)C
277.987
278
278°C to 279°C
100g
C9H10Br2
2208246
CIHJFEWFZJQTFE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromo-1,3,5-trimetilbenceno
81368
98%
Videos
SDS Documentos