Learn More
Alfa Aesar™ 2',4'-Dibromoacetophenone, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61181.03
Detalles adicionales : CAS : 33243-33-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497678
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
33243-33-3
277.943
PFNFQYGPUFVXPB-UHFFFAOYSA-N
2303036
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)Br
C8H6Br2O
MFCD00152057
1-2,4-dibromophenyl ethanone, 2',4'-dibromoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dibromophenyl, ethanone,1-2,4-dibromophenyl, 1-2,4-dibromo-phenyl-ethanone, 1-2,4-dibromophenyl ethan-1-one
1-(2,4-dibromophenyl)ethanone
Especificaciones
2',4'-Dibromoacetophenone
33243-33-3
MFCD00152057
PFNFQYGPUFVXPB-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4-dibromophenyl)ethanone
2303036
Solid
1g
C8H6Br2O
1-2,4-dibromophenyl ethanone, 2',4'-dibromoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dibromophenyl, ethanone,1-2,4-dibromophenyl, 1-2,4-dibromo-phenyl-ethanone, 1-2,4-dibromophenyl ethan-1-one
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)Br
277.943
277.94
98%
Videos
SDS Documentos