Learn More
2,4-Dibromo-1-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10402103
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
1435-53-6
C6H3Br2F
253.90
MFCD00000283
MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
15034
2,4-dibromo-1-fluorobenceno
FC1=CC=C(Br)C=C1Br
1435-53-6
C6H3Br2F
253.90
MFCD00000283
MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
15034
2,4-dibromo-1-fluorobenceno
FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dibromo-1-fluorobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 2.0470g/mL
Punto de ebullición 105°C to 110°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3F
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 2.047
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido