Learn More
2,4-Diaminotoluene 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 146600010
Detalles adicionales : CAS : 95-80-7 Peso : 1.05000kg Transport : UN number : 1709 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437350
  • 289.60€ / 1 Kg
Stock EU 15
Añadir a la cesta
Especificaciones
95-80-7
122.171
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
7261
4-methylbenzene-1,3-diamine
C7H10N2
MFCD00007804
2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
CHEBI:34237
CC1=C(C=C(C=C1)N)N
Especificaciones
2, 4-Diaminotoluene
Authentic
283.0°C to 285.0°C
97.0°C to 101.0°C
98%
97.5
98%
CH3C6H3(NH2)2
13, 124
Solubility in water: 50g/L (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform and, benzene
CC1=C(C=C(C=C1)N)N
122.171
CHEBI:34237
Powder, Crystals and/or Chunks
149°C
Glass bottle
Brown to Gray
1kg
95-80-7
100.0
C7H10N2
MFCD00007804
2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzene-1,3-diamine
7261
122.17
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,4-Diaminotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos