missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Diaminoquinazolina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046276
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1899-48-5
C8H8N4
160.18
MFCD00236032
XELRMPRLCPFTBH-UHFFFAOYSA-N
2,4-diaminoquinazoline, 2,4-quinazolinediamine, quinazolinediamine, fragment 20, acmc-1btzm, 2,4-quinazolinediamine #, 2-aminoquinazolin-4-yl amine, 2,4-diaminoquinazoline, 98+%, 2-amino-quinazolin-4-yl-amine, 2,4-diaminoquinazoline 1g
65087
quinazolina-2,4-diamina
C1=CC=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1899-48-5
C8H8N4
160.18
MFCD00236032
XELRMPRLCPFTBH-UHFFFAOYSA-N
2,4-diaminoquinazoline, 2,4-quinazolinediamine, quinazolinediamine, fragment 20, acmc-1btzm, 2,4-quinazolinediamine #, 2-aminoquinazolin-4-yl amine, 2,4-diaminoquinazoline, 98+%, 2-amino-quinazolin-4-yl-amine, 2,4-diaminoquinazoline 1g
65087
quinazolina-2,4-diamina
C1=CC=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminoquinazoline
Punto de fusión 254°C to 258°C
Cantidad 1 g
Beilstein 131578
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'