Learn More
2-(4-Clorosulfonilfenil)etiltrimetoxisilano, 50 % de solución en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-91306
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
126519-89-9, 75-09-2
C11H17ClO5SSi
324.85
MFCD00054774
NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
2733807
4-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]benzene-1-sulfonyl chloride
CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
126519-89-9, 75-09-2
C11H17ClO5SSi
324.85
MFCD00054774
NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
2733807
4-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]benzene-1-sulfonyl chloride
CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
% mín. CAS 45.0
% máx. CAS 55.0
Color Amarillo
Punto de ebullición >40.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.85
Porcentaje de pureza 45 to 55% (solids)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.