Learn More
2-[(4-clorofenil)sulfonil]etanotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697435
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
59865-87-1
C8H8ClNO2S2
249.73
MFCD00052824
OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
2743732
NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
59865-87-1
C8H8ClNO2S2
249.73
MFCD00052824
OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
2743732
NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4SO2CH2CSNH2
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfoniletanotioamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.74
Porcentaje de pureza 97%