Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61851.03
Detalles adicionales : CAS : 38944-14-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448438
  • 252.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
38944-14-8
181.663
CIHHGGKKRPPWSU-UHFFFAOYSA-N
592391
C1CC(NC1)C2=CC=C(C=C2)Cl
C10H12ClN
MFCD01631838
2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chloro-phenyl-pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine #
2-(4-chlorophenyl)pyrrolidine
Especificaciones
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
38944-14-8
MFCD01631838
CIHHGGKKRPPWSU-UHFFFAOYSA-N
2-(4-chlorophenyl)pyrrolidine
592391
Solid
1g
C10H12ClN
2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chloro-phenyl-pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine #
C1CC(NC1)C2=CC=C(C=C2)Cl
181.663
181.66
95%
Videos
SDS Documentos