Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63081.14
Detalles adicionales : CAS : 156-41-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489568
  • 96.90€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
156-41-2
155.625
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
67430
C1=CC(=CC=C1CCN)Cl
C8H10ClN
MFCD00008191
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
2-(4-chlorophenyl)ethanamine
Especificaciones
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
106°C (223°F)
25g
C8H10ClN
508247
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
2-(4-chlorophenyl)ethanamine
67430
Liquid
1.120 g/mL
60°C to 65°C (0.1mmHg)
156-41-2
MFCD00008191
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
C1=CC(=CC=C1CCN)Cl
155.625
155.62
97%
Videos
SDS Documentos