missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7076768
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17608-10-5
C9H8ClNS
197.68
MFCD00041127
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl ethyl isothiocyanate, 1-chloro-4-2-isothiocyanatoethyl benzene, 2-4-chlorophenethyl isothiocyanate, 2-4-chlorophenethyl isothicyanate, acmc-1bsas, 2-4-chlorophenyl ethanisothiocyanate, 1-chloranyl-4-2-isothiocyanatoethyl benzene, 1-chloro-4-2-isothiocyanatoethyl benzene #
140257
1-cloro-4-(2-isocianato de etilo )benceno
C1=CC(=CC=C1CCN=C=S)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17608-10-5
C9H8ClNS
197.68
MFCD00041127
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl ethyl isothiocyanate, 1-chloro-4-2-isothiocyanatoethyl benzene, 2-4-chlorophenethyl isothiocyanate, 2-4-chlorophenethyl isothicyanate, acmc-1bsas, 2-4-chlorophenyl ethanisothiocyanate, 1-chloranyl-4-2-isothiocyanatoethyl benzene, 1-chloro-4-2-isothiocyanatoethyl benzene #
140257
1-cloro-4-(2-isocianato de etilo )benceno
C1=CC(=CC=C1CCN=C=S)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Número UN UN2922
Beilstein 2719060
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.69
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 1.215
Punto de ebullición 145°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5995
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'