Learn More
2-(4-Bromofenil)furano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenyl)furan |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |