Learn More
2-(4-Bromofenil)-5-fluoroindole 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, calor.
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |