Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2735 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |