Learn More
2-(4-Bromobencil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880683
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
118150-25-7
C11H9BrS
253.157
MFCD11841076
GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
15322628
2-[(4-bromofenil)metil]tiofeno
C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
118150-25-7
C11H9BrS
253.157
MFCD11841076
GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
15322628
2-[(4-bromofenil)metil]tiofeno
C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.16
Porcentaje de pureza 97%