Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Bromo-2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62115.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497046
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD08556860
Especificaciones
2-(4-Bromo-2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
MFCD08556860
Solid
1g
294.19
97%
Videos
SDS Documentos