Learn More
Ácido 2,4-bis-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico, Thermo Scientific™
Catalog Number 10618160
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Nombre del producto químico o material 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 188781-46-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H2F6N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Clave InChI RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,4-bis(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 260.095
PubChem CID 10539242
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1
Porcentaje de pureza 95%