Learn More
Bromuro de 2,4-bis(trifluorometilo)bencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228386
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
140690-56-8
C9H5BrF6
307.03
MFCD00010306
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
518871
1-(bromometilo)-2,4-bis(trifluorometilo)benceno
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
140690-56-8
C9H5BrF6
307.03
MFCD00010306
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
518871
1-(bromometilo)-2,4-bis(trifluorometilo)benceno
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.