Learn More
2-(4-Bencilpiperidino)-1-etanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine |
CAS | 25842-32-4 |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C14H22N2 |
Número MDL | MFCD03659719 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine |
Clave InChI | PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N |