Learn More
Isocianato de 2,4,6-trimetilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045962
14.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2958-62-5
C10H11NO
161.204
MFCD00019909
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
595239
2-isocianato-1,3,5-trimetilbenceno
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2958-62-5
C10H11NO
161.204
MFCD00019909
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
595239
2-isocianato-1,3,5-trimetilbenceno
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2,4,6-trimetilfenilo se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes, aminas, bases y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Punto de fusión 43°C to 46°C
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2085601
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.