missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trimetilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethylbenzonitrile |
Punto de fusión | 50°C to 55°C |
Punto de ebullición | 79°C to 80°C (2 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 2044618 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'